6-Amino-2-bromo-3-fluorophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Bromo-4-fluoro-2-hydroxyaniline
PC49005-1G PC49005-5G
APOSPC49005-1GEA 94 CHF
APOSPC49005-1G APOSPC49005-5G
6-Amino-2-bromo-3-fluorophenol
6-Amino-2-bromo-3-fluorophenol
Formel: C₆H₅BrFNO
MW: 206,012 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18071061
CAS-Nummer: 1257535-00-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III