8-Bromo-6,7-difluoro-1H-3,1-benzoxazine-2,4-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48999-1G
PC48999-250MG
APOSPC48999-1GEA
69.6
CHF
APOSPC48999-1G
APOSPC48999-250MG
8-Bromo-6,7-difluoro-1H-3,1-benzoxazine-2,4-dione 95%
8-Bromo-6,7-difluoro-1H-3,1-benzoxazine-2,4-dione
Formel:
C₈H₂BrF₂NO₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31710612 CAS-Nummer: 2366994-39-8 |