1-Bromo-5-chloro-2-fluoro-3-iodobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC48952-1G
PC48952-250MG
APOSPC48952-1GEA
688
CHF
APOSPC48952-1G
APOSPC48952-250MG
1-Bromo-5-chloro-2-fluoro-3-iodobenzene 95%
1-Bromo-5-chloro-2-fluoro-3-iodobenzene
Formel:
C₆H₂BrClFI MW: 335,34 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
2135861-24-2 |