Methyl 3-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC48936-1G PC48936-250MG
APOSPC48936-1GEA 801 CHF
APOSPC48936-1G APOSPC48936-250MG
Methyl 3-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate
Formel: C₈H₅BrClFO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28733929
CAS-Nummer: 1804897-28-6