(2,6-Difluoro-3-pyridin-3-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
PC48932-1G PC48932-500MG PC48932-5G
APOSPC48932-1GEA 337 CHF
APOSPC48932-1G APOSPC48932-500MG APOSPC48932-5G
(2,6-Difluoro-3-pyridin-3-yl)methanol
(2,6-Difluoro-3-pyridin-3-yl)methanol
Formel: C₆H₅F₂NO
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD12911481
CAS-Nummer: 1105510-11-9