Methyl 3-fluoro-4-sulphamoylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48924-1G
PC48924-250MG
APOSPC48924-1GEA
688
CHF
APOSPC48924-1G
APOSPC48924-250MG
Methyl 3-fluoro-4-sulphamoylbenzoate
Methyl 3-fluoro-4-sulphamoylbenzoate
Formel:
C₈H₈FNO₄S MW: 233,217 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD32070713 CAS-Nummer: 1204574-95-7 |