Methyl 4-fluoro-3-sulphamoylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48923-1G
PC48923-250MG
APOSPC48923-1GEA
758
CHF
APOSPC48923-1G
APOSPC48923-250MG
Methyl 4-fluoro-3-sulphamoylbenzoate
Methyl 4-fluoro-3-sulphamoylbenzoate
Formel:
C₈H₈FNO₄S MW: 233,217 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11650724 CAS-Nummer: 85338-72-3 |