4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Bromo-5-chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC48839-1G
PC48839-250MG
APOSPC48839-1GEA
648
CHF
APOSPC48839-1G
APOSPC48839-250MG
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzotrifluoride
Formel:
C₇H₂BrClF₄ MW: 277,441 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD32869483 CAS-Nummer: 2169005-64-3 |