Methyl 5-bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC48836-1G PC48836-250MG
APOSPC48836-1GEA 758 CHF
APOSPC48836-1G APOSPC48836-250MG
Methyl 5-bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 5-bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₉H₅BrF₄O₂
MW: 301,032 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 2090828-54-7