3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nitrobenzene, 2-Fluoro-1-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC48831-1G PC48831-25G PC48831-5G
APOSPC48831-1GEA 34.8 CHF
APOSPC48831-1G APOSPC48831-25G APOSPC48831-5G
3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride 95%
3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃F₄NO₂
MW: 209.098 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03840208
CAS-Nummer: 402-12-0