2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48800-1G
PC48800-250MG
APOSPC48800-1GEA
596
CHF
APOSPC48800-1G
APOSPC48800-250MG
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenol
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenol
Formel:
C₇H₇FO₂ MW: 142.128 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06202638 CAS-Nummer: 96740-93-1 |