tert-Butyl (R)-(1-fluoro-3-methylbutan-2-yl)carbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48797-1G
PC48797-250MG
APOSPC48797-1GEA
90.5
CHF
APOSPC48797-1G
APOSPC48797-250MG
tert-Butyl (R)-(1-fluoro-3-methylbutan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (R)-(1-fluoro-3-methylbutan-2-yl)carbamate
Formel:
C₁₀H₂₀FNO₂ MW: 205,27 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD30378948 CAS-Nummer: 942275-75-4 |