2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48783-1G PC48783-250MG PC48783-5G
APOSPC48783-1GEA 188 CHF
APOSPC48783-1G APOSPC48783-250MG APOSPC48783-5G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one
Formel: C₆H₅F₃N₂O₂
MW: 194,111 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16988116
CAS-Nummer: 175354-56-0