4-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48781-1G PC48781-250MG
APOSPC48781-1GEA 403 CHF
APOSPC48781-1G APOSPC48781-250MG
4-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
4-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
Formel: C₆H₅F₃N₂S
MW: 194,178 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01459879
CAS-Nummer: 78018-17-4