2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48780-1G
PC48780-250MG
APOSPC48780-1GEA
193
CHF
APOSPC48780-1G
APOSPC48780-250MG
2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel:
C₈H₂F₃N₃O₄ MW: 261,114 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD17168414 CAS-Nummer: 35213-02-6 |