2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
[2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC48777-1G
PC48777-250MG
PC48777-5G
APOSPC48777-1GEA
592
CHF
APOSPC48777-1G
APOSPC48777-250MG
APOSPC48777-5G
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel:
C₈H₄F₆O MW: 230,107 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31629891 CAS-Nummer: 2244085-32-1 |