5-Bromo-2-chloro-4-fluoronitrobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Bromo-4-chloro-2-fluoro-5-nitrobenzene
PC48769-5G
APOSPC48769-5GEA 59.2 CHF
APOSPC48769-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluoronitrobenzene 97%
5-Bromo-2-chloro-4-fluoronitrobenzene
Formel: C₆H₂BrClFNO₂
MW: 254,441 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12024826
CAS-Nummer: 1311197-88-2