2-Bromo-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48762-1G PC48762-250MG PC48762-5G
APOSPC48762-1GEA 592 CHF
APOSPC48762-1G APOSPC48762-250MG APOSPC48762-5G
2-Bromo-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine 95%
2-Bromo-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine
Formel: C₇H₅BrF₃NO
MW: 256.02 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11878543
CAS-Nummer: 256473-06-0