2-Amino-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48760-1G PC48760-250MG
APOSPC48760-1GEA 862 CHF
APOSPC48760-1G APOSPC48760-250MG
2-Amino-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Amino-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₅F₃N₂O₄
MW: 250.132 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11847296
CAS-Nummer: 22227-60-7