7-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48755-1G PC48755-250MG PC48755-5G
APOSPC48755-1GEA 305 CHF
APOSPC48755-1G APOSPC48755-250MG APOSPC48755-5G
7-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
7-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Formel: C₉H₅FOS
MW: 180,199 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17169315
CAS-Nummer: 698367-34-9