5-Bromo-2-chloro-4-fluoroaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC48742-1G PC48742-5G
APOSPC48742-1GEA 92.3 CHF
APOSPC48742-1G APOSPC48742-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroaniline 95%
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroaniline
Formel: C₆H₄BrClFN
MW: 224,458 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21603962
CAS-Nummer: 305795-89-5