6-Bromo-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48737-10G
PC48737-1G
PC48737-5G
APOSPC48737-10GEA
418
CHF
APOSPC48737-10G
APOSPC48737-1G
APOSPC48737-5G
6-Bromo-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 98%
6-Bromo-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Formel:
C₈H₆BrFO₂ MW: 233,034 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09261251 CAS-Nummer: 853792-27-5 |