3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]aniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC4871-1G PC4871-250MG PC4871-5G
APOSPC4871-1GEA 158 CHF
APOSPC4871-1G APOSPC4871-250MG APOSPC4871-5G
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]aniline 97%
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]aniline
Formel: C₇H₆F₃NO₂S
Melting Pt: 78…79 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00792413
CAS-Nummer: 426-59-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III