2-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48676-100MG
PC48676-1G
PC48676-250MG
APOSPC48676-100MGEA
347
CHF
APOSPC48676-100MG
APOSPC48676-1G
APOSPC48676-250MG
2-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
2-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
Formel:
C₁₀H₉F₃O₂ MW: 218,172 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11036891 CAS-Nummer: 68718-08-1 |