1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48675-1G
PC48675-250MG
APOSPC48675-1GEA
250
CHF
APOSPC48675-1G
APOSPC48675-250MG
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
Formel:
C₉H₉BrClFN₂O MW: 295,536 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31372485 CAS-Nummer: 160132-69-4 |