Methyl 3-amino-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48670-1G PC48670-250MG
APOSPC48670-1GEA 250 CHF
APOSPC48670-1G APOSPC48670-250MG
Methyl 3-amino-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₈F₃NO₂S
MW: 275,247 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29169513
CAS-Nummer: 2379918-54-2