Methyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48668-1G PC48668-250MG
APOSPC48668-1GEA 1390 CHF
APOSPC48668-1G APOSPC48668-250MG
Methyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₈F₃NO₂S
MW: 275,247 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27846135
CAS-Nummer: 1609256-10-1