Methyl 3-amino-4-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48667-1G
PC48667-250MG
APOSPC48667-1GEA
250
CHF
APOSPC48667-1G
APOSPC48667-250MG
Methyl 3-amino-4-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-4-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formel:
C₁₁H₈F₃NO₂S MW: 275,247 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD29169504 CAS-Nummer: 2379918-61-1 |