Methyl 4-bromo-3-chloro-2,6-difluorobenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48663-1G
PC48663-250MG
PC48663-5G
APOSPC48663-1GEA
69.6
CHF
APOSPC48663-1G
APOSPC48663-250MG
APOSPC48663-5G
Methyl 4-bromo-3-chloro-2,6-difluorobenzoate 95%
Methyl 4-bromo-3-chloro-2,6-difluorobenzoate
Formel:
C₈H₄BrClF₂O₂ MW: 285,47 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD24108605 CAS-Nummer: 1500268-85-8 |