6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-(Trifluoromethyl)picolinimidamide hydrochloride
PC48657-1G PC48657-250MG
APOSPC48657-1GEA 453 CHF
APOSPC48657-1G APOSPC48657-250MG
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Formel: C₇H₆F₃N₃·ClH
MW: 225,599 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00662774
CAS-Nummer: 264884-49-3