4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)picolinimidamide hydrochloride
PC48656-1G PC48656-250MG
APOSPC48656-1GEA 418 CHF
APOSPC48656-1G APOSPC48656-250MG
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Formel: C₇H₆F₃N₃·ClH
MW: 225,599 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12755592
CAS-Nummer: 909109-68-8