3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48655-1G PC48655-250MG
APOSPC48655-1GEA 445 CHF
APOSPC48655-1G APOSPC48655-250MG
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Formel: C₇H₆F₃N₃·ClH
MW: 225,599 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09028472
CAS-Nummer: 1179361-68-2