3-Bromo-4,5-difluorophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48654-1G
PC48654-250MG
APOSPC48654-1GEA
816
CHF
APOSPC48654-1G
APOSPC48654-250MG
3-Bromo-4,5-difluorophenol 95%
3-Bromo-4,5-difluorophenol
Formel:
C₆H₃BrF₂O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28556936 CAS-Nummer: 1807120-34-8 |