3-Bromo-5-fluoro-2-methoxybenzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC48650-1G PC48650-5G
APOSPC48650-1GEA 105 CHF
APOSPC48650-1G APOSPC48650-5G
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxybenzaldehyde 97%
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,034 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11520672
CAS-Nummer: 1009093-60-0