2,3-Dibromo-6-fluorobenzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC48648-1G PC48648-5G
APOSPC48648-1GEA 219 CHF
APOSPC48648-1G APOSPC48648-5G
2,3-Dibromo-6-fluorobenzaldehyde 97%
2,3-Dibromo-6-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃Br₂FO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11520662
CAS-Nummer: 1114809-15-2