5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48647-25G
PC48647-5G
APOSPC48647-25GEA
793
CHF
APOSPC48647-25G
APOSPC48647-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde
Formel:
C₈H₆BrFO MW: 217,035 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11110261 CAS-Nummer: 903875-64-9 |