4'-Bromo-2,2,2,2',6'-pentafluoroacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC48641-1G PC48641-250MG PC48641-5G
APOSPC48641-1GEA 254 CHF
APOSPC48641-1G APOSPC48641-250MG APOSPC48641-5G
4'-Bromo-2,2,2,2',6'-pentafluoroacetophenone
4'-Bromo-2,2,2,2',6'-pentafluoroacetophenone
Formel: C₈H₂BrF₅O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12922633
CAS-Nummer: 1208074-78-5