5-Bromo-2,3,4-trifluorophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48631-1G PC48631-250MG PC48631-5G
APOSPC48631-1GEA 340 CHF
APOSPC48631-1G APOSPC48631-250MG APOSPC48631-5G
5-Bromo-2,3,4-trifluorophenol 95%
5-Bromo-2,3,4-trifluorophenol
Formel: C₆H₂BrF₃O
MW: 226,979 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12405433
CAS-Nummer: 1073339-19-1