Methyl 4-bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48605-1G PC48605-250MG PC48605-100MG PC48605-5G PC48605-25G
APOSPC48605-1GEA 393 CHF
APOSPC48605-1G APOSPC48605-250MG APOSPC48605-100MG APOSPC48605-5G APOSPC48605-25G
Methyl 4-bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoate
Methyl 4-bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoate
Formel: C₈H₆BrFO₃
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD28122826
CAS-Nummer: 1807191-62-3