4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC48601-1G PC48601-250MG
APOSPC48601-1GEA 1080 CHF
APOSPC48601-1G APOSPC48601-250MG
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂BrClF₃N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13189905
CAS-Nummer: 1196153-93-1