3,3,3-Trifluoropropylene carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)-1,3-dioxolan-2-one
PC48592-1G PC48592-5G
APOSPC48592-1GEA 26.2 CHF
APOSPC48592-1G APOSPC48592-5G
3,3,3-Trifluoropropylene carbonate
3,3,3-Trifluoropropylene carbonate
Formel: C₄H₃F₃O₃
MW: 156.06 g/mol
Siedepunkt: 85…86 °C (12 mm Hg)
Melting Pt: –4 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02183522
CAS-Nummer: 167951-80-6