4-Hydroxy-3-methoxybenzotrifluoride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenol
PC48583-1G PC48583-250MG
APOSPC48583-1GEA 248 CHF
APOSPC48583-1G APOSPC48583-250MG
4-Hydroxy-3-methoxybenzotrifluoride
4-Hydroxy-3-methoxybenzotrifluoride
Formel: C₈H₇F₃O₂
MW: 192,135 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD13185693
CAS-Nummer: 1027888-79-4