Ethyl 2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Ethyl 2-bromo-3,3,3-trifluoropropionate
PC48576-1G
PC48576-5G
APOSPC48576-1GEA
149
CHF
APOSPC48576-1G
APOSPC48576-5G
Ethyl 2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate
Ethyl 2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate
Formel:
C₅H₆BrF₃O₂ MW: 234,999 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18641866 CAS-Nummer: 108221-68-7 |