3-Amino-2,2-difluoropropan-1-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,2-Difluoro-3-hydroxypropan-1-amine
PC48564-1G PC48564-250MG PC48564-5G
APOSPC48564-1GEA 279 CHF
APOSPC48564-1G APOSPC48564-250MG APOSPC48564-5G
3-Amino-2,2-difluoropropan-1-ol 97%
3-Amino-2,2-difluoropropan-1-ol
Formel: C₃H₇F₂NO
MW: 111,091 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19207959
CAS-Nummer: 155310-11-5