1-Iodo-4-[1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48557-1G PC48557-25G PC48557-5G
APOSPC48557-1GEA 76.6 CHF
APOSPC48557-1G APOSPC48557-25G APOSPC48557-5G
1-Iodo-4-[1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzene
1-Iodo-4-[1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzene
Formel: C₉H₅F₆IO₂
MW: 386.03 g/mol
Siedepunkt: 53.4 °C (0.15 mm Hg)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28096622
CAS-Nummer: 1820736-26-2