4-(Pentafluoroethyl)benzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC48485-1G
PC48485-500MG
PC48485-5G
APOSPC48485-1GEA
431
CHF
APOSPC48485-1G
APOSPC48485-500MG
APOSPC48485-5G
4-(Pentafluoroethyl)benzonitrile 95%
4-(Pentafluoroethyl)benzonitrile
Formel:
C₉H₄F₅N Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19439995 CAS-Nummer: 128273-61-0 |