4-Bromo-5-chloro-2-fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48481-1G
PC48481-250MG
APOSPC48481-1GEA
522
CHF
APOSPC48481-1G
APOSPC48481-250MG
4-Bromo-5-chloro-2-fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
4-Bromo-5-chloro-2-fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formel:
C₉H₈BrClFNO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28348376 CAS-Nummer: 1820740-68-8 |