6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)methanol
PC48465-1G
PC48465-250MG
PC48465-5G
APOSPC48465-1GEA
247
CHF
APOSPC48465-1G
APOSPC48465-250MG
APOSPC48465-5G
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₅BrClFO MW: 239,469 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD24848703 CAS-Nummer: 1449008-28-9 |