2-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Bromo-4-fluoro-1-benzofuran-3(2H)-one, 2-Bromo-4-fluorocoumaran-3-one
PC48462-1G
PC48462-250MG
APOSPC48462-1GEA
855
CHF
APOSPC48462-1G
APOSPC48462-250MG
2-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
2-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
Formel:
C₈H₄BrFO₂ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD28096620 CAS-Nummer: 1823346-06-0 |