6-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline 90%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48453-1G
PC48453-250MG
PC48453-100MG
APOSPC48453-1GEA
548
CHF
APOSPC48453-1G
APOSPC48453-250MG
APOSPC48453-100MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline 90%
6-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline
Formel:
C₆H₄BrClFN MW: 224,458 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28096616 CAS-Nummer: 1515343-57-3 |